제품명
Amberlite™ IRA743 free base, free base
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
설명
weakly basic anion exchange resin
양식
beads
autoignition temp.
~800 °F
수분
48-54%
기술
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
기질 활성군
N-methylglucamine (free base form) functional group
입자 크기
500-700 μm
용량
0.7 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
affinity
SMILES string
N(C(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(Cc2c(cccc2)C=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C16H25NO6.C10H10/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)8-17(2)16(23)15(22)14(21)13(20)12(19)9-18;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-7,12-16,18-23H,1,8-9H2,2H3;3-8H,1-2H2/t12-,13-,14+,15-,16?;/m1./s1
InChI key
STVMLWQMXHXTJS-ULVCUCBLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
관련 콘텐츠
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.