주요 문서
534404
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-N-Fmoc-amino-L-proline
97%
동의어(들):
(2S,4S)-N-tert-Butoxycarbonyl-4-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩220,661
₩220,661
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩220,661
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H28N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
452.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩220,661
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-154 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21-/m0/s1
InChI key
UPXRTVAIJMUAQR-BTYIYWSLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.