주요 문서
762067
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
231.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
119-125 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
InChI key
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
애플리케이션
Boc protected Proline derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)