주요 문서
654019
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
97%
동의어(들):
N-Boc-cis-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩75,415
5 G
₩359,412
₩75,415
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩75,415
5 G
₩359,412
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
231.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩75,415
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -50.0±3°, c = 0.67 in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
146 °C (D) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
BENKAPCDIOILGV-BQBZGAKWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.