주요 문서
513687
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butylboronic acid catechol ester
96%
동의어(들):
2-(4-Bromobutyl)-1,3,2-benzodioxaborole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12BBrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
254.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrCCCCb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H12BBrO2/c12-8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
OCRCQJNMXARNMQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)