주요 문서
251801
Sigma-Aldrich
Acetylpyrazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩43,848
5 G
₩87,696
₩43,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩43,848
5 G
₩87,696
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
Beilstein:
109630
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩43,848
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
76-78 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
InChI key
DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Acetylpyrazine has been used in synthesis of:
  • 7-heteroaryl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamides[1]
  • copper (II) complexes with di-imine ligands[2]
  • N(4) substituted thiosemicarbazones[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cobalt (III) complexes of formyl-and acetylpyrazine N (4)-substituted thiosemicarbazones.
West DX, et al.
Transition Met. Chem. (London), 22(5), 447-452 (1997)
Spectroscopic characterization of schiff base-copper complexes immobilized in smectite clays.
Dias PM, et al.
Quimica nova, 33(10), 2135-2142 (2010)
Sizana Ahmetaj et al.
Molecular diversity, 17(4), 731-743 (2013-08-27)
A simple and practical four-step protocol for the parallel synthesis of 7-heteroaryl-pyrazolo[1,5-[Formula: see text]]pyrimidine-3-carboxamides was developed. The synthesis starts with transformation of commercially available 2-acetylpyridine and acetylpyrazine with [Formula: see text] [Formula: see text]-dimethylformamide dimethylacetal into the corresponding [Formula: see