주요 문서
718513
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
2-(4-Bromomethyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩98,151
5 G
₩309,880
₩98,151
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩98,151
5 G
₩309,880
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18BBrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
297.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩98,151
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
85-89 °C
작용기
bromo
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI key
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)