주요 문서
512214
Sigma-Aldrich
1-Thianthrenylboronic acid
≥95%
동의어(들):
Thianthrene-1-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩96,628
₩96,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩96,628
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9BO2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
260.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩96,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95%
mp
146-149 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
OB(O)c1cccc2Sc3ccccc3Sc12
InChI
1S/C12H9BO2S2/c14-13(15)8-4-3-7-11-12(8)17-10-6-2-1-5-9(10)16-11/h1-7,14-15H
InChI key
FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Pd2+ and Cu2+ catalyzed oxidative cross-couplings
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.