분석
95%
양식
solid
mp
53-58 °C
SMILES string
c1cc2sccc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6/h1-4H
InChI key
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F
Flash Point (°C)
98.9 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.