주요 문서
499986
Sigma-Aldrich
4-Dibenzothienylboronic acid
≥95.0%
동의어(들):
4-Dibenzothiopheneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9BO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
228.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
mp
327-330 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
InChI key
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
문서
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.