주요 문서
499943
Sigma-Aldrich
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
동의어(들):
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩160,066
₩160,066
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩160,066
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
161.95
Beilstein:
1637889
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩160,066
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
InChI key
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.