주요 문서
635995
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
≥95%
동의어(들):
6-(1,4-Benzodioxanyl)boronic acid, 1,4-Benzodioxan-6-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩153,773
5 G
₩607,072
₩153,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩153,773
5 G
₩607,072
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
179.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩153,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
powder
SMILES string
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI key
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Addition reactions with 1,8-naphthyridine N-oxides
  • Iodocyclization and palladium-catalyzed coupling reactions for synthesis of pyranoquinolines
  • Suzuki coupling reactions for synthesis of combretastatin analogs
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
  • Palladium-catalyzed oxyarylation of Heck reaction intermediates
  • C-H functionalization of quinones
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)