주요 문서
464910
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid
≥95.0%
동의어(들):
(5-Furanyl)boronic acid, 2-Furanboronic acid, 2-Furylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩90,843
₩90,843
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩90,843
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
111.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩90,843
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95.0%
양식
solid
mp
112 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccco1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
InChI key
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.