주요 문서
493392
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-1,2-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Pyruvic acid-1,2-13C2 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩4,115,115
₩4,115,115
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩4,115,115
About This Item
Linear Formula:
CH313CO13CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
112.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩4,115,115
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-MEFQWSPQSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.