주요 문서
492639
Sigma-Aldrich
Glycerol-1,3-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
1,2,3-Propanetriol-1,3-13C2, 13C Labeled glycerol, Glycerin-1,3-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩485,272
1 G
₩1,477,637
5 G
₩3,663,338
₩485,272
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩485,272
1 G
₩1,477,637
5 G
₩3,663,338
About This Item
Linear Formula:
(HO13CH2)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
94.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩485,272
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13CH2]C(O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
320.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
160 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;