주요 문서
492515
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
동의어(들):
3-(Chloromethyl-d2)oxirane-2,2,3-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩935,830
₩935,830
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩935,830
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3D5ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
97.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩935,830
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.247 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UXXIZXEISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)