주요 문서
492507
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-2-d
≥97 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
동의어(들):
2-(Chloromethyl)oxirane-2-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩1,116,703
₩1,116,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩1,116,703
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3DH4ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
93.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,116,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C1(CCl)CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-WFVSFCRTSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)