주요 문서
493155
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2,2-d2
98 atom % D
동의어(들):
Octadecanoic acid-2,2-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩850,773
₩850,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩850,773
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15CD2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
286.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩850,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)