주요 문서
487678
Sigma-Aldrich
4-(Dimethyl-13C2-amino)antipyrine
99 atom % 13C
동의어(들):
Aminopyrine-4-(dimethylamino-13C2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,210,794
₩1,210,794
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,210,794
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C11H17N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
233.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,210,794
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
mp
107-109 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N([13CH3])[13CH3])=C1C
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
InChI key
RMMXTBMQSGEXHJ-SUEIGJEOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)