주요 문서
485640
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,3-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
3-oxo-Butanoic-1,3-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩687,764
1 G
₩1,108,177
₩687,764
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩687,764
1 G
₩1,108,177
About This Item
Linear Formula:
CH313COCH213CO2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩687,764
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-MPOCSFTDSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)