주요 문서
487066
Sigma-Aldrich
Thymine-d4 (methyl-d3,6-d1)
98 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
Thymine-methyl-d3-6-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩967,194
₩967,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩967,194
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D4H2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩967,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
solid
mp
325-327 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-MZCSYVLQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)