주요 문서
486272
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-d8
98 atom % D
동의어(들):
Propylene glycol-d8
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,335,334
₩1,335,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,335,334
About This Item
Linear Formula:
CD3CD(OD)CD2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
84.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,335,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-INOGVRQUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tsuyoshi Kawakami et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(13), 1204-1210 (2017-09-15)
The aim of this investigation is to clarify the types and concentrations of VOCs present in various commercial household water-based hand pump spray products used in Japan, and to estimate their average concentrations in indoor air when the spray product