분석
96%
광학 활성
[α]20/D −16.5°, neat
광학 순도
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
이미 열람한 고객
Chromatograms
suitable for GC활성 필터