주요 문서
487201
Sigma-Aldrich
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
동의어(들):
Propylene glycol-(OD)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩776,069
₩776,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩776,069
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OD)CH2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
78.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩776,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)