주요 문서
471135
Sigma-Aldrich
D-Lactal
97%
동의어(들):
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabinohex-1-enitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O9
CAS Number:
Molecular Weight:
308.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
mp
196-199 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)