주요 문서
361763
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
97%
동의어(들):
D-Mannose diacetonide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩122,511
₩122,511
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩122,511
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
260.28
Beilstein:
84382
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩122,511
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +23°, c = 1 in acetone
mp
125-126 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
InChI key
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Protected mannose intermediate used in the syntheses of ovalicin[1] and of the sugar core of hikizimycin.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Furstner, A. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 12, 76-76 (2006)
Shunya Takahashi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(24), 10162-10165 (2005-11-19)
[reaction: see text] A new synthesis of epoxyketone 22 is described that is a key intermediate in Barton's synthesis of ovalicin (2), a powerful anti-angiogenetic inhibitor. The key process for the construction of 22 was ring-closing metathesis of olefins 11