주요 문서
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-Benzylidene)methyl-α-D-glucopyranoside
97%
동의어(들):
4,6-O-Benzylidene-methyl-α-D-glucopyranoside, Methyl 4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩144,435
₩144,435
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩144,435
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18O6
CAS Number:
Molecular Weight:
282.29
Beilstein:
89619
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩144,435
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
mp
164-165 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChI key
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
애플리케이션
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)