주요 문서
456306
Sigma-Aldrich
Benz[a]anthracene-d12
98 atom % D
동의어(들):
1,2-Benzanthracene-d12, Tetraphene-d12
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩714,053
₩714,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩714,053
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D12
CAS Number:
Molecular Weight:
240.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩714,053
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
157-159 °C (lit.)
응용 분야
electronics
질량 이동
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI key
DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Yusuke Yamamoto et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 187-191 (2015-08-08)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are formed from the incomplete combustion or pyrolysis of organic matter during industrial processing and various human activities, but human exposure to PAHs has not yet been elucidated in detail. To assess long-term exposure to PAHs
문서
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.