주요 문서
456292
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-d10
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩187,268
100 MG
₩504,354
₩187,268
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩187,268
100 MG
₩504,354
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16D10
CAS Number:
Molecular Weight:
212.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩187,268
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
384 °C (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
응용 분야
electronics
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
GVEPBJHOBDJJJI-LHNTUAQVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
May be used as an analytical standard
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
388.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
198.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Ahmad Omar-Ali et al.
Marine environmental research, 108, 33-44 (2015-05-10)
Alligator gar Atractosteus spatula acclimated to brackish water (9 ppt) were exposed to water accommodated fraction oil loadings (surrogate to Macondo Deepwater Horizon, northern Gulf of Mexico) of 0.5 and 4.0 gm oil/L tank water for 48 h. The surrogate