주요 문서
450499
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisaniline
99%
동의어(들):
Bisaniline P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
344.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16H,25-26H2,1-4H3
InChI key
HESXPOICBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)