주요 문서
360783
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylaniline)
99%
동의어(들):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetraethyldiphenylmethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩111,041
₩111,041
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩111,041
About This Item
Linear Formula:
CH2[C6H2(C2H5)2NH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
310.48
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩111,041
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
solid
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N)c(CC)c2)cc(CC)c1N
InChI
1S/C21H30N2/c1-5-16-10-14(11-17(6-2)20(16)22)9-15-12-18(7-3)21(23)19(8-4)13-15/h10-13H,5-9,22-23H2,1-4H3
InChI key
NWIVYGKSHSJHEF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)