주요 문서
450480
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenediisopropylidene)bisaniline
98%
동의어(들):
Bisaniline M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩124,642
₩124,642
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩124,642
About This Item
Linear Formula:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
344.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩124,642
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
110-114 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16H,25-26H2,1-4H3
InChI key
KWOIWTRRPFHBSI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)