주요 문서
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amine
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Tris(pentadeuteroethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2D5)3N
CAS Number:
Molecular Weight:
116.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
-115 °C (lit.)
density
0.832 g/mL
질량 이동
M+15
SMILES string
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)