주요 문서
175765
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-OD
99 atom % D
동의어(들):
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butan(ol-d), tert-Butyl alcohol-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩155,194
25 G
₩313,128
₩155,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩155,194
25 G
₩313,128
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COD
CAS Number:
Molecular Weight:
75.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩155,194
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.3847 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
애플리케이션
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
  • As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.[1]
  • In the synthesis of 8-deuteriocamphor.[2]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Synthesis of camphor-1, 4-homoenol (7-hydroxy-1, 2-dimethyl [3, 3, 0, 02, 7] tricyclooctane)
Dadson WM and Money T
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2524-2526 (1980)