추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.09 (vs air)
vapor pressure
13.3 psi ( 21 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
11.6 %
불순물
≤0.05% ammonia
≤0.05% methylamine
≤0.2% dimethylamine
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
density
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
포장
Compatible with the following:
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
호스 바브
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)