주요 문서
43456
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
≥98.0%
동의어(들):
(+)-DPTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩169,404
₩169,404
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩169,404
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
318.32
Beilstein:
6894779
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩169,404
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0%
광학 활성
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
mp
127-130 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid is a chiral protonating agent (CPA).[1]
기타 정보
Reagent for the "deracemization" of carbonyl compounds by enantio-selective protonation of enamines or Li-enolates [2][3][4]; Synthesis of optically active α-amino acids [5]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantioselective protonations: fundamental insights and new concepts.
Duhamel L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(23) (2004)
Deracemization by enantioselective protonation. A new method for the enantiomeric enrichment of. alpha.-amino acids.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Journal of the American Chemical Society, 100, 7415-7415 (1978)
Deracemisation par protonation enantioselective.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Tetrahedron Letters, 2285-2285 (1977)
L. Duhamel
Bulletin de la Societe Chimique De France, II, 421-421 (1984)
Ligand exchange in asymmetric reactions of lithium enolates: application to the deracemization of a-aminoacids.
L. Duhamel et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4975-4975 (1986)