주요 문서
371416
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
97%
동의어(들):
L-(-)-DTTA, Di-p-toluyl-L-tartaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩152,859
₩152,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩152,859
About This Item
Linear Formula:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
386.35
Beilstein:
2022481
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩152,859
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
일반 설명
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid is a O,O′-diacyl tartaric acid derivative that can be prepared by the resolution of its racemate in the presence of cinchonine.
애플리케이션
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid may be used as a chiral resolving agent for the resolution of the racemic bases to isolate the (-)-enantiomeric forms.[1]
Resolving agent for racemic amines.[2][3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Synthetic Communications, 20, 3553-3553 (1990)
Highly efficient resolution of (?)-Tramadol with di-p-toluoyl-tartaric acid (DTTA).
Evans GR, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11) null
Tetrahedron Letters, 32, 7325-7325 (1991)