주요 문서
33622
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
≥99.0% (T)
동의어(들):
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric Acid Monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩50,141
500 G
₩173,667
₩50,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩50,141
500 G
₩173,667
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14O8 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
376.31
Beilstein:
4065263
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩50,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (T)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −110±3°, c = 5% in ethanol
mp
88-89 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
InChI key
DXDIHODZARUBLA-DTPOWOMPSA-N
일반 설명
(-)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate may be used as a chiral resolving agent for the resolution of racemic bioactive compounds such as (±)-3-(3-hydroxyphenyl)-N-(1-propyl)-piperidine[1] and (±)-2-(5,6-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-imidazoline to isolate the corresponding (-)-enantiomeric forms.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An efficient and inexpensive resolution of the potent dopaminergic substance 3-(3-Hydroxyphenyl)-N-(1-propyl)-piperidine (?)-3-PPP.
Law H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2(10), 989-992 (1991)
Conformationally defined adrenergic agents. 5. Resolution, absolute configuration, and pharmacological characterization of the enantiomers of 2-(5, 6-dihydroxy-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthyl) imidazoline: a potent agonist at. alpha.-adrenoceptors.
DeBernardis JF, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(6), 1011-1017 (1987)