추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
81-83 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCCCCN(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
InChI key
OOHAUGDGCWURIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter