416886
Acetic acid-d4
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
동의어(들):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
동위원소 순도
≥99.5 atom % D
분석
≥99.00%
양식
liquid
autoignition temp.
800 °F
포함
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
16 %
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0500% water
water
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter