동위원소 순도
≥99.8 atom % D
분석
≥99% (CP)
형태
liquid
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0200% water
water
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.00 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
문서
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
관련 콘텐츠
NMR 분광법은 분자 구조, 화학 성분 및 순도를 측정하는 분석 기법입니다. NMR은 강한 자기장이 있는 경우 핵스핀 상태로 인해 흡수된 에너지를 검출합니다.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.