151777
Acetic acid-d
99 atom % D
동의어(들):
mono-Deuteroacetic acid, Acetic (acid-d), Monodeuteroacetic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
11.4 mmHg
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (lit.)
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.50% water
water
bp
116-117 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
1.059 g/cm3 at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter