주요 문서
402575
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-α-cyanocinnamate
99%
동의어(들):
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
221.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
양식
solid
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
InChI key
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)