주요 문서
693316
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
97%
동의어(들):
(2S)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩167,881
500 MG
₩770,893
₩167,881
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩167,881
500 MG
₩770,893
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25F6N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
505.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩167,881
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
147-152 °C
작용기
amide
amine
fluoro
phenyl
thiourea
SMILES string
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H25F6N3OS/c1-21(2,3)18(19(33)32(4)13-14-8-6-5-7-9-14)31-20(34)30-17-11-15(22(24,25)26)10-16(12-17)23(27,28)29/h5-12,18H,13H2,1-4H3,(H2,30,31,34)/t18-/m1/s1
InChI key
LTFFYVVCUVYZPE-GOSISDBHSA-N
일반 설명
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide is a chiral thiourea organocatalyst developed by the Jacobsen′s group for asymmetric organic synthesis.
애플리케이션
Versatile catalyst for reactions including the Mannich reaction.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Divergent Stereoinduction Mechanisms in Urea-Catalyzed Additions to Imines
Wenzel, A.G.; Lalonde, M.P.; Jacobsen, E.N.
Synlett, 1919-1919 (2003)