주요 문서
396702
Sigma-Aldrich
B-Benzyl-9-BBN solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21B
CAS Number:
Molecular Weight:
212.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
bp
67 °C
density
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES string
C1CC2CCCC(C1)B2Cc3ccccc3
InChI
1S/C15H21B/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-14-8-4-9-15(16)11-5-10-14/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2/t14-,15+
InChI key
IQRBNRFCRAJXJF-GASCZTMLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)