주요 문서
255106
Sigma-Aldrich
Dibromoborane dimethyl sulfide complex
동의어(들):
Boron dibromide methyl sulfide complex, Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dibromo(dimethyl sulfide)borane, Dibromoborane compound with dimethylsulfane, Dibromoborane dimethyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩430,259
₩430,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩430,259
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2S · BHBr2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.76
Beilstein:
4449985
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩430,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
30-35 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
InChI key
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)