주요 문서
416908
Sigma-Aldrich
B-Iodo-9-BBN solution
1.0 M in hexanes
동의어(들):
9-Iodo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩176,306
₩176,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩176,306
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14BI
CAS Number:
Molecular Weight:
247.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩176,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
농도
1.0 M in hexanes
density
0.816 g/mL at 25 °C
SMILES string
IB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BI/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI key
YAYIUFDUYUYPJC-OCAPTIKFSA-N
일반 설명
B-Iodo-9-BBN is a boron-based organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis for the iodoboration of alkynes, enolboration, the demethylation of phenol methyl ethers, and synthesis of boron-containing compounds.
애플리케이션
B-Iodo-9-BBN solution (1.0 M in hexanes) can be used as a Lewis acid in the selective synthesis of δ-keto esters via a Michael-type addition reaction to α,β-unsaturated ketones.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-23 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)