주요 문서
381802
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybenzil
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩156,919
₩156,919
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩156,919
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
270.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩156,919
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
mp
82-84 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1cccc(c1)C(=O)C(=O)c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-5-11(9-13)15(17)16(18)12-6-4-8-14(10-12)20-2/h3-10H,1-2H3
InChI key
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
일반 설명
3,3′-Dimethoxybenzil is a benzyl derivative. Modelling of the structured thermal diffuse scattering from 3,3′-dimethoxybenzil has been reported.[1]
애플리케이션
3,3′-Dimethoxybenzil may be used in the preparation of benzil derivatives.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Modelling dynamic disorder in 3, 3'-dimethoxybenzil, C16H14O4.
Goossens DJ, et al.
Proceedings of the 16th Australian Institute of Physics Congress (2005)
Conformational Disorder Enhances Solubility and Photovoltaic Performance of a Thiophene-Quinoxaline Copolymer.
Wang E, et al.
Advanced Energy Materials, 3(6), 806-814 (2013)