주요 문서
630012
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzil
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩178,640
₩178,640
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩178,640
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4COCOC6H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
279.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩178,640
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
132-136 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
InChI key
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)