주요 문서
P57409
Sigma-Aldrich
2,2′-Pyridil
97%
동의어(들):
Di-2-pyridylglyoxal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩82,520
25 G
₩298,309
₩82,520
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩82,520
25 G
₩298,309
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩82,520
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES string
O=C(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
InChI key
PIINXYKJQGMIOZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Farheen Fatima Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(41), 9737-9746 (2019-05-28)
In the recent years, there has been an emerging research interest in the domain of C-C bond-cleavage reactions. The present contribution deals with the redox-mediated dioxygen activation and C-C bond cleavage in a diruthenium complex [(acac)2 RuII (μ-L1)RuII (acac)2 ]
Rukhsana Anjum et al.
Inorganic chemistry, 58(20), 13709-13723 (2019-07-25)
A series of eight bis(thiosemicarbazone) ligands and 16 of their respective copper(II) and zinc(II) complexes containing a combination of hydrogen, methyl, pyridyl, phenyl, and/or ethyl substituents at the diimine position of the ligand backbone were synthesized and characterized. The objective